Learn More
Acide 4-isopropylbenzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318436
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318436 1 g 1g
11328436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17459.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 16152-51-5 | C9H13BO2 | 164.011 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16152-51-5
Formule moléculaire C9H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.011
Numéro MDL MFCD01074614
Clé InChI IAEUFBDMVKQCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylphenylboronic acid, 4-isopropylbenzeneboronic acid, 4-isopropylphenyl boronic acid, 4-propan-2-ylphenyl boronic acid, p-isopropylphenylboronic acid, p-cumylboronic acid, 4-cumylboronic acid, 4-iso-propylphenyl boronic acid, 4-iso-propylphenylboronic acid
CID PubChem 2773480
Nom IUPAC acide (4-propan-2-ylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzeneboronic acid
Point de fusion 142°C to 144°C
Quantité 1 g
Beilstein 2830262
Poids de la formule 164.01
Pourcentage de pureté ≥98%