Learn More
4-Isopropylbenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455737 1 g 1g
15465737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32950.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6335-39-3 | C9H13NO2S | 199.268 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6335-39-3
Formule moléculaire C9H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.268
Numéro MDL MFCD00457071
Clé InChI WVOWEROKBOQYLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzenesulfonamide, p-cumenesulfonamide, 4-1-methylethyl benzenesulfonamide, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, 4-i-propyl benzenesulfonamide, 4-methylethyl benzenesulfonamide, p-isopropylbenzenesulfonamide, 4-isopropylbenzenesulphonamide, 4-iso-propylbenzenesulfonamide, 4-isopropyl-benzenesulfonamide
CID PubChem 232314
Nom IUPAC 4-propan-2-ylbenzènesulfonamide
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzenesulfonamide
Point de fusion 103°C to 106°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 199.27
Pourcentage de pureté 97%