Learn More
4-Isopropylbenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465737 5 g 5g
15455737 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32950.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 6335-39-3 | C9H13NO2S | 199.268 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6335-39-3
Formule moléculaire C9H13NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.268
Numéro MDL MFCD00457071
Clé InChI WVOWEROKBOQYLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzenesulfonamide, p-cumenesulfonamide, 4-1-methylethyl benzenesulfonamide, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonamide, 4-i-propyl benzenesulfonamide, 4-methylethyl benzenesulfonamide, p-isopropylbenzenesulfonamide, 4-isopropylbenzenesulphonamide, 4-iso-propylbenzenesulfonamide, 4-isopropyl-benzenesulfonamide
CID PubChem 232314
Nom IUPAC 4-propan-2-ylbenzènesulfonamide
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzenesulfonamide
Point de fusion 103°C to 106°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 199.27
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.