Learn More
Chlorure d’4-isopropylbenzènesulfonyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388425 25 g 25g
11378425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10428.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54997-90-9 | C9H11ClO2S | 218.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54997-90-9
Formule moléculaire C9H11ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.70
Numéro MDL MFCD00041510
Clé InChI CETRNHJIXGITKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropylbenzenesulfonylchloride, 4-propan-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-isopropyl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropyl-benzenesulfonyl chloride, 4-propan-2-yl benzenesulfonyl chloride, 4-isopropylbenzensulfonylchloride, 4-isopropylphenylsulfonyl chloride, p-isopropylbenzenesulfonyl chloride
CID PubChem 2734882
Nom IUPAC 4-chlorure de propan-2-ylbenzènesulfonyle
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzenesulfonyl chloride
Densité 1.22
Point d’ébullition 142°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.539
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1103862
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 218.7
Pourcentage de pureté 96%