Learn More
4-Isopropylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Isopropylbenzoic acid |
| CAS | 536-66-3 |
| Formule moléculaire | C10H12O2 |
| Numéro MDL | MFCD00002564 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C(C)C)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.20 |
| Pourcentage de pureté | 98% |