Learn More
Acide 4-aminocéphalosporanique, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10538902 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10538902 5 g Flacon en verre -
10607854 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10538902 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412800050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.70€
    41.65€ / 5g
    Économisez 8.05€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 536-66-3 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-66-3
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Numéro MDL MFCD00002564
Clé InChI CKMXAIVXVKGGFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzoic acid, cuminic acid, cumic acid, p-isopropylbenzoic acid, 4-1-methylethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, p-isopropyl, p-cumic acid, 4-isopropyl benzoic acid
CID PubChem 10820
ChEBI CHEBI:28122
Nom IUPAC Acide 4-propan-2-ylbenzoïque
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzoic acid
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 116.0°C to 120.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4COOH
Quantité 5 g
Merck Index 15, 2608
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Isopropylbenzoic acid
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Skyddsangivelse
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.