Learn More
Acide 4-aminocéphalosporanique, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607854 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607854 25 g Flacon en verre 25g
10538902 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10607854 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412800250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 536-66-3 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 536-66-3
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Numéro MDL MFCD00002564
Clé InChI CKMXAIVXVKGGFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzoic acid, cuminic acid, cumic acid, p-isopropylbenzoic acid, 4-1-methylethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, p-isopropyl, p-cumic acid, 4-isopropyl benzoic acid
CID PubChem 10820
ChEBI CHEBI:28122
Nom IUPAC Acide 4-propan-2-ylbenzoïque
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzoic acid
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 116.0°C to 120.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4COOH
Quantité 25 g
Merck Index 15, 2608
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Isopropylbenzoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.