Learn More
Chlorure 4-d’isopropylbenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497677 1 g 1g
15407687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H36645.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 21900-62-9 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21900-62-9
Formule moléculaire C10H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 182.647
Numéro MDL MFCD03424703
Clé InChI LBSYWDTVBUZMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzoyl chloride, 4-1-methylethyl benzoyl chloride, 4-isopropyl-benzoyl chloride, 4-iso-propyl-benzoyl chloride, 4-1-methylethyl-benzoyl chloride, 4-propan-2-yl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-1-methylethyl, p-isopropylbenzoyl chloride, rho-isopropylbenzoyl chloride, 4-isopropyl benzoyl chloride
CID PubChem 2759486
Nom IUPAC Chlorure de 4-propan-2-ylbenzoyle
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzoyl chloride
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide