Learn More
Alcool isopropyl-4-benzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657114 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657114 500 g Flacon en verre 500g
10103970 25 g Flacon en verre -
10447570 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10657114 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 187805000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 536-60-7 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-60-7
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00004663
Clé InChI OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylbenzyl alcohol, cuminol, cumic alcohol, cuminyl alcohol, cuminic alcohol, 4-isopropylphenyl methanol, cumyl alcohol, p-cymen-7-ol, cumin alcohol, p-isopropylbenzyl alcohol
CID PubChem 325
ChEBI CHEBI:27628
Nom IUPAC (4-propan-2-ylphényl)méthanol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylbenzyl alcohol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.98 g/ml
Point d’ébullition 248°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4CH2OH
Indice de réfraction 1.5180 à 1.5200 (20°C, 589 nm)
Quantité 500 g
Beilstein 06, III, 1911
Merck Index 15, 2609
Gravité spécifique 0.98
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Isopropylbenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.