Learn More
Acide 4-isopropylcinnamique, principalement trans, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412148 25 g 25g
11402148 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11412148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15156.14
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3368-21-6 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3368-21-6
Formule moléculaire C12H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Numéro MDL MFCD00016544
Clé InChI SJDOOXOUSJDYFE-VMPITWQZSA-N
Synonyme 4-isopropylcinnamic acid, 3-4-isopropylphenyl acrylic acid, p-isopropylcinnamic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, cinnamic acid, p-isopropyl, 2-propenoic acid, 3-4-1-methylethyl phenyl, 2e-3-4-propan-2-yl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, e-3-4-isopropyl-phenyl-acrylic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl prop-2-enoic acid
CID PubChem 719753
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-propan-2-ylphényl)prop-2-énoïque
SMILES CC(C)C1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylcinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 157°C to 161°C
Quantité 25 g
Beilstein 2046679
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté ≥98%