Learn More
4-isopropylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405227 50 g 50g
11415227 250 g 250g
11324709 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22620.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
4-Isopropylphenol was used in the synthesis of vinyl compounds. It is used as a flavor & fragrance agent in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-isopropylphénol a été utilisé dans la synthèse de composés de vinyle. Il est utilisé comme agent de parfum et de saveur dans les cosmétiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, soluble dans l’éthanol et l’éther éthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-89-8
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00002372
Clé InChI YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
CID PubChem 7465
Nom IUPAC 4-propan-2-ylphénol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenol
Point de fusion 59°C to 61°C
Point d’ébullition 211°C to 212°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN2430
Beilstein 1363564
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,soluble in ethanol and ethyl ether.
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Isopropylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropylphenol