Learn More
4-isopropylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415227 250 g 250g
11405227 50 g 50g
11324709 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22620.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
4-Isopropylphenol was used in the synthesis of vinyl compounds. It is used as a flavor & fragrance agent in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-isopropylphénol a été utilisé dans la synthèse de composés de vinyle. Il est utilisé comme agent de parfum et de saveur dans les cosmétiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau, soluble dans l’éthanol et l’éther éthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-89-8
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00002372
Clé InChI YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
CID PubChem 7465
Nom IUPAC 4-propan-2-ylphénol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenol
Point de fusion 59°C to 61°C
Point d’ébullition 211°C to 212°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN2430
Beilstein 1363564
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,soluble in ethanol and ethyl ether.
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 98%