Learn More
4-isopropylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13418428 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13418428 1 kg Flacon en verre 1kg
10092130 5 g Flacon en verre 5g
10276130 100 g Flacon en verre 100g
10032110 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13418428 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174510010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-89-8
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Numéro MDL MFCD00002372
Clé InChI YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
CID PubChem 7465
Nom IUPAC 4-propan-2-ylphénol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 59.0°C to 62.0°C
Point d’ébullition 212.0°C to 212.4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4OH
Quantité 1 kg
Beilstein 06,505
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in alcohol and ethers
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline ou cristaux