Learn More
4-Isopropylphénol, TRC
Code produit 30402675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30402675 50 g
30394563 250 g
30392329 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI87271050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-89-8
Formule moléculaire C9 H12 O
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
Synonyme 4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. H (EP), Phenol, 4-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), Phenol, p-isopropyl- (8CI), 4-(Propan-2-yl)phenol, 4-Isopropylphenol, Australol, NSC 1888, p-Cumenol, p-Isopropylphenol
Nom IUPAC 4-propan-2-ylphénol
SMILES CC(C)c1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenol
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Poids de la formule 136.0888