Learn More
Chlorure d’acétyle4(-isopropylphénoxy), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347569 5 g 5g
11337569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347569 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28036.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 223128-33-4 | Molecular Formula: C11H13ClO2 | Molecular Weight: 212.673 g/mol
Used as a primary and secondary intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité, conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 223128-33-4
Formule moléculaire C11H13ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 212.673
Numéro MDL MFCD02628421
Clé InChI YGVLHWFQKYVLFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylphenoxy acetyl chloride, 2-4-isopropylphenoxy acetyl chloride, acmc-1cokt, 4-iso propyl phenoxy acetyl chloride, 4-isopropyl-phenoxy-acetyl chloride, 4-propan-2-yl phenoxy acetyl chloride, 2-4-methylethyl phenoxy acetyl chloride, 2-4-propan-2-yl phenoxy acetyl chloride, acetyl chloride, 4-1-methylethyl phenoxy, acetyl chloride,2-4-1-methylethyl phenoxy
CID PubChem 21209244
Nom IUPAC Chlorure 2-(4-propan-2-ylphénoxy)acétyl
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)OCC(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau (4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride
Indice de réfraction 1.5195
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 212.67
Pourcentage de pureté 98%