Learn More
Acide 4-isopropylphénoxyacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384454 5 g 5g
11394454 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384454 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01101.06
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1643-16-9 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1643-16-9
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD00014364
Clé InChI FPVCSFOUVDLTDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylphenoxyacetic acid, 2-4-isopropylphenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxy acetic acid, p-i-propylphenoxyacetic acid, 4-isopropyl-phenoxy-acetic acid, 4-propan-2-yl phenoxy acetic acid, 2-4-methylethyl phenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxyaceticacid, akos bbb/199, 2-4-propan-2-ylphenoxy acetic acid
CID PubChem 137131
Nom IUPAC 2-(4-propan-2-ylphénoxy)acide acétique
SMILES CC(C)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenoxyacetic acid
Point de fusion 85°C to 87°C
Quantité 5 g
Beilstein 2261017
Poids de la formule 194.23
Pourcentage de pureté ≥98%