Läs mer
4-Isopropylphenyl isocyanate, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10083730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
10083730 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10083730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314090050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenyl isocyanate
CAS 31027-31-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune ou orange
Densité 1.0100g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H11NO
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4NCO
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00013880
Quantité 5 g
Synonyme 4-isopropylphenyl isocyanate, 4-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-isopropylbenzene, 1-isocyanato-4-isopropyl-benzene, p-isopropylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-1-methylethyl, 4-isopropyl phenylisocyanate, 4-methylethyl benzenisocyanate, p-cumenyl isocyanate, acmc-1aild
Clé InChI PJVRNNRZWASOIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-propan-2-ylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 161.204
CID PubChem 94416
Poids de la formule 161.21
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.