Learn More
Isocyanate d’isopropylphényle 4, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357636 2 g 2g
11367636 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11217.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 31027-31-3 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31027-31-3
Formule moléculaire C10H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 161.204
Numéro MDL MFCD00013880
Clé InChI PJVRNNRZWASOIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylphenyl isocyanate, 4-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-isopropylbenzene, 1-isocyanato-4-isopropyl-benzene, p-isopropylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-1-methylethyl, 4-isopropyl phenylisocyanate, 4-methylethyl benzenisocyanate, p-cumenyl isocyanate, acmc-1aild
CID PubChem 94416
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenyl isocyanate
Point d’ébullition 84°C to 85°C (4 mmHg)
Point d’éclair 90°C (194°F)
Quantité 2 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 2936403
Poids de la formule 161.21
Pourcentage de pureté 98%