Learn More
4-isopropylphényle isothiocyanate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337816 10 g 10g
11327816 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12949.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 89007-45-4 | Molecular Formula: C10H11NS | Molecular Weight: 177.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89007-45-4
Formule moléculaire C10H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 177.27
Numéro MDL MFCD00022060
Clé InChI SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
CID PubChem 145194
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densité 1.03
Point d’ébullition 154°C to 155°C (20 mmHg)
Indice de réfraction 1.605
Quantité 10 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 3240731
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 177.27
Pourcentage de pureté 96%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.