Learn More
4-isopropylphényl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Code produit 10344682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10344682 1 g 1g
10459454 5 g 5g
10704773 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10344682 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01635DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 89007-45-4
Formule moléculaire C10H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 177.27
Numéro MDL MFCD00022060
Clé InChI SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
CID PubChem 145194
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-4-propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densité 1.0300g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%+
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)2CHC6H4NCS
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.27
Pourcentage de pureté 95%