Learn More
4-Isopropyle phénylacétonitrile, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Isopropylphenylacetonitrile |
| Point d’ébullition | 150°C (25 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3276 |
| Beilstein | 155941 |
| Poids de la formule | 159.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |