Learn More
Chlorhydrate de 4-isopropylphénylhydrazine, 98 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride |
| Note relative au nom | 98% |
| CAS | 118427-29-5 |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 217°C |
| Couleur | Beige à blanc ou marron |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |