Learn More
Chlorhydrate de 4-isopropylphenylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439603 5 g 5g
11429603 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439603 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12416.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 118427-29-5 | C9H14N2 | 150.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118427-29-5
Formule moléculaire C9H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 150.23
Numéro MDL MFCD00013461
Clé InChI ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-propan-2-yl phenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-1-methylethyl phenyl-, monohydrochloride, 4-isopropylphenylhydrazinehydrochloride, pubchem7533, acmc-1cbwc, 4-propan-2-ylphenyl hydrazine hydrochloride, ksc183e0j
CID PubChem 2733248
Nom IUPAC (4-propan-2-ylphényl)hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES CC(C)C1=CC=C(NN)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion 203°C (decomposition)
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.69
Pourcentage de pureté 98%