Learn More
4-isopropylphénylhydrazine, chlorhydrate, TRC
Code produit 30392950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392950 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392950 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI87289010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylphenylhydrazine, Hydrochloride
CAS 118427-29-5
Formule moléculaire C9 H14 N2 . Cl H
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H14N2.ClH/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)c1ccc(NN)cc1
Nom IUPAC (4-propan-2-ylphényl)hydrazine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 186.68
Poids de la formule 186.0924