Learn More
Acide 4-isopropylpyrimidine-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449887 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15449887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53118.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylpyrimidine-5-boronic acid
CAS 913835-27-5
Point de fusion 104°C to 109°C
Formule moléculaire C7H11BN2O2
Numéro MDL MFCD08235084
Quantité 250 mg
Synonyme 4-isopropylpyrimidine-5-boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-ylboronic acid, 4-isopropyl-5-pyrimidineboronic acid, 4-propan-2-yl pyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-209r8y, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronicacid, boronicacid, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, boronicacid,b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl-boronic acid
Clé InChI SMZXLPHORPDPKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=NC=NC=C1B(O)O
Nom IUPAC [4-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]boronic acid
Poids moléculaire (g/mol) 165.99
CID PubChem 44119845
Poids de la formule 165.99
Pourcentage de pureté 95%