Learn More
4-Isopropylthioxanthone, TRC
Code produit 17961345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961345 100 mg 100mg
17941785 500 mg 500mg
17984335 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17961345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI873505100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83846-86-0
Formule moléculaire C16 H14 O S
Poids moléculaire (g/mol) 254.35
Synonyme 4-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropyl-9-thioxanthone, 4-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropylthioxanthone
Nom IUPAC 4-propan-2-ylthioxanthen-9-one
SMILES CC(C)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylthioxantone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-5-8-13-15(17)12-6-3-4-9-14(12)18-16(11)13/h3-10H,1-2H3
Poids de la formule 254.0765