Learn More
4-Keto 13-cis-Retinoic Acid Methyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Keto 13-cis-Retinoic Acid Methyl Ester |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H28O3/c1-15(8-7-9-16(2)14-20(23)24-6)10-11-18-17(3)19(22)12-13-21(18,4)5/h7-11,14H,12-13H2,1-6H3/b9-7+,11-10+,15-8+,16-14- |
| Poids de la formule | 328.2038 |