Learn More
4-Keto 13-cis-Retinoic Acid, TRC
Code produit 30003691
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003691 10 mg 10mg
30010339 25 mg 25mg
30006243 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003691 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK20497010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71748-58-8
Formule moléculaire C20H26O3
Poids moléculaire (g/mol) 314.42
Synonyme BAL10085, BAL0010085-000, Isotretinoin EP Impurity H, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related, 13-cis-4-oxo retinoic acid
Nom IUPAC (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
SMILES C\C(=C\C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Keto 13-cis-Retinoic Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13-
Poids de la formule 314.1882