Learn More
4-céto-4,5,6,7-tétrahydrothianaphthène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10495603 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10495603 10 g Flacon en verre 10g
10049632 1 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10495603 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122890100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 13414-95-4 | C8H8OS | 152.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13414-95-4
Formule moléculaire C8H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 152.21
Numéro MDL MFCD00005861
Clé InChI GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dihydro-4-benzo b thiophenone, 6,7-dihydro-5h-benzo b thiophen-4-one, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4 5h-one, 4-keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4-one, benzo b thiophen-4 5h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-1-benzothiophen-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydrothionaphthen-4-one, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4,5,6,7-tetrahydro-4-benzothiophenone
CID PubChem 83418
Nom IUPAC 6,7-dihydro-5H-1-benzothiophène-4-one
SMILES C1CC2=C(C=CS2)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34°C to 40°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 120°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5895 to 1.5915
Quantité 10 g
Poids de la formule 152.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion solide ou liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.