Learn More
Acide rétinoïque 4-cétogène 9-cis, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Keto 9-cis Retinoic Acid |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7-,15-13+ |
| Poids de la formule | 314.1882 |