Learn More
Acide rétinoïque 4-cétogène 9-cis, TRC
Code produit 30407299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407299 2.5 mg -
30394962 5 mg 5mg
30393949 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30407299 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK2049602.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150737-18-1
Formule moléculaire C20 H26 O3
Poids moléculaire (g/mol) 314.42
Synonyme BAL10088, BAL0010088-000, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related
Nom IUPAC (2E,4E,6Z,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthyl-3-oxocyclohéxen-1-yl)nona-2,4,6,8-acide tétraénoïque
SMILES C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Keto 9-cis Retinoic Acid
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7-,15-13+
Poids de la formule 314.1882