Learn More
Gilac™ Système d'étagères modulaires à 4 niveaux avec inserts d'étagères
Code produit 17948461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
900 x 560 x 1 800 mm
1 320 x 560 x 1 800 mm
1 740 x 560 x 1 800 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17948461 1 320 x 560 x 1 800 mm 1 pièce
17968461 900 x 560 x 1 800 mm 1 pièce
17958461 1 740 x 560 x 1 800 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17948461 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G194003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.37€
    644.28€ / 1 pièces
    Économisez 406.09€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Le système d'étagères modulaires à 4 niveaux avec inserts est idéal pour les chambres froides, le stockage des restaurants, les cuisines centrales ou tout autre besoin de stockage sanitaire.
  • Système d'étagères modulaires à 4 niveaux avec inserts d'étagères amovibles.
  • Rayonnages polyvalents, idéaux pour les chambres froides, le stockage des restaurants, les cuisines centrales ou tout autre besoin de stockage sanitaire.
  • Cadre Duralinox, aluminium anodisé 20 microns.
  • Résistance au gel jusqu'à -40 °C.
  • Doté d'inserts faciles à nettoyer, amovibles, résistants et lavables en machine.
  • Profondeur de l'étagère : 56 cm, convient pour Gastronorm et des conteneurs de 600 x 400 mm.
  • Entièrement accessible des deux côtés, sans aucun contreventement croisé.
  • Le niveau peut être facilement ajusté grâce à des trous pré-percés tous les 150 mm pour un rangement optimal.
  • Assemblage rapide et facile, aucun outil requis.
  • Inserts composites fournis pour le réglage du niveau.
  • Étagère de rangement extrêmement stable.
  • Charge maximale : 175 kg par niveau (avec une charge uniformément répartie).
  • Système de rayonnage fabriqué en France, conforme aux normes de sécurité alimentaire, NF Hygiène Alimentaire et NSFÉquipement alimentaire approuvé.
  • Disponible en 3 tailles pour un rangement optimal : 87 cm (G194002), 132 cm (G194003) et 174 cm (G194004).
  • Passage pratique entre les unités : 84 cm (réf. G194002), 126 cm (G194003) et 168 cm (G194004).
Spécification
Type de produit Étagère
Couleur Gris
Matériau Acier chromé
Dimensions (L x l x H) 1 320 x 560 x 1 800 mm
À utiliser avec (application) Estanterías multiusos
À utiliser avec (équipement) Gastronorm, contenedores de 600 x 400 mm
Comprend Inserciones de estantes
Nbre d’étagères 4
Largeur (impériale) 22 in
Avec roulettes Non
Largeur (métrique) 560 mm