Learn More
4-Ester N-succinimidyle de l’acide 4-maléimidobutyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Maleimidobutyric Acid N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 80307-12-6 |
| Formule moléculaire | C12 H12 N2 O6 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2 |
| SMILES | O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nom IUPAC | (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) 4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)butanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.23 |
| Poids de la formule | 280.0695 |