Learn More
4-(Maléimidométhyl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494388 5 g 5g
15484388 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58015.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1249094-81-2 | Molecular Formula: C12H8N2O2 | Molecular Weight: 212.208 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1249094-81-2
Formule moléculaire C12H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.208
Numéro MDL MFCD16665080
Clé InChI DFJVGKSXXPQRLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-maleimidomethyl benzonitrile, 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl benzonitrile
CID PubChem 60782202
Nom IUPAC 4-[(2,5-dioxopyrrol-1-yl)méthyl]benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C(=O)C=CC2=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Maleimidomethyl)benzonitrile
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 212.2
Pourcentage de pureté 97%