Learn More
4-mercapto-4-méthyl-2-pentanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454307
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15454307 1 g 1g
15464307 5 g 5g
15474307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15454307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31693.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19872-52-7 | C6H12OS | 132.221 g/mol
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone is one of the most strongly contributing odorants in the volatile fraction of a Japanese green tea (sen-cha) infusion, and on the basis of the results of an aroma extract dilution analysis. 4-mercapto-4-methyl-2-pentanone in the grapefruit/sulfury group was found in reconstituted concentrate after thermal concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-mercapto-4-méthyl-2-pentanone est l’un des produits odorants qui contribuent le plus à la fraction volatile d’une perfusion de thé vert japonais (sen-cha) et sur la base des résultats d’une analyse de dilution d’extrait d’arôme. Le 4-mercapto-4-méthyl-2-pentanone dans le groupe des pamplemousses/sulfures a été trouvé dans le concentré reconstitué après concentration thermique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19872-52-7
Formule moléculaire C6H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 132.221
Numéro MDL MFCD00085208
Clé InChI QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-mercapto-4-methyl-2-pentanone, 4-mercapto-4-methylpentan-2-one, 2-pentanone, 4-mercapto-4-methyl, 4-methyl-4-thiolpentan-2-one, 4-methyl-4-mercapto-2-pentanone, 4-methyl-4-mercaptopentan-2-one, unii-9524rg5zql, 4-methyl-4-sulfanyl-2-pentanone, 4-sulfanyl-4-methylpentan-2-one, 4-sulphanyl-4-methylpentan-2-one
CID PubChem 88290
ChEBI CHEBI:77856
Nom IUPAC 4-méthyl-4-sulfanylpentan-2-one
SMILES CC(=O)CC(C)(C)S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
Densité 0.961
Point d’ébullition 174°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.462
Quantité 1 g
Numéro UN UN3336
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 132.23
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone