Learn More
Acide 4-mercaptobenzoïque, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10274974 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10274974 25 g Flacon en verre 25g
10264974 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10274974 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 373300250
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 1074-36-8 | C7H6O2S | 154.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1074-36-8
Formule moléculaire C7H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 154.18
Numéro MDL MFCD00016617
Clé InChI LMJXSOYPAOSIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-mercaptobenzoic acid, 4-mercaptobenzoate, benzoic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-benzoic acid, 4-mercapto benzoic acid, 4-thiobenzoic acid, p-mercaptobenzoic acid, benzoic acid, p-mercapto, para-mercaptobenzoate, paracarboxythiophenol
CID PubChem 95738
Nom IUPAC Acide 4-sulfanylbenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(S)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Mercaptobenzoic acid
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 223.0°C to 225.0°C
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSC6H4CO2H
Quantité 25 g
Poids de la formule 154.19
Pourcentage de pureté 90%