Learn More
Acide 4-Mercaptobenzoïque, Grade Technique, TRC
Code produit 30179652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179652 25 g 25g
30179166 1 g 1g
30179299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM25250025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1074-36-8
Formule moléculaire C7 H6 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 154.19
Nom IUPAC Acide 4-sulfanylbenzoïque
SMILES OC(=O)c1ccc(S)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Mercaptobenzoic Acid
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Poids de la formule 154.0089