Learn More
Acide 4-Mercaptobenzoïque, TRC
Code produit 30179502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179502 1 g 1g
30179029 5 g 5g
30179126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30179502 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2524801G
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1074-36-8
Formule moléculaire C7 H6 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 154.19
Nom IUPAC Acide 4-sulfanylbenzoïque
SMILES OC(=O)c1ccc(S)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Mercaptobenzoic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,(H,8,9)
Poids de la formule 154.0089