Learn More
4-mercaptophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10273052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10273052 25 g Flacon en verre 25g
10603393 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10273052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370630250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 637-89-8 | C6H6OS | 126.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-89-8
Formule moléculaire C6H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 126.17
Numéro MDL MFCD00004850
Clé InChI BXAVKNRWVKUTLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-mercaptophenol, 4-hydroxythiophenol, 4-hydroxybenzenethiol, p-hydroxythiophenol, phenol, 4-mercapto, p-mercaptophenol, thiohydroquinone, monothiohydroquinone, 4-hydroxy thiophenol, hydroquinone, monothio
CID PubChem 240147
Nom IUPAC 4-sulfanylphénol
SMILES OC1=CC=C(S)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Mercaptophenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 33°C to 35°C
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 149°C to 150°C (25.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire SHC6H4OH
Quantité 25 g
Beilstein 06, IV, 5790
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,alkali solution,concentrated,sulfuric acid
Poids de la formule 126.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible