Learn More
4-Mercaptophénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Mercaptophenol |
| CAS | 637-89-8 |
| Formule moléculaire | C6H6OS |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | p-Mercaptophenol, 4-Hydroxybenzenethiol, 4-Hydroxythiophenol, 4-Mercaptophenol, 4-Merpcatophenol, Monothiohydroquinone, NSC 46192, Thiohydroquinone, p-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, p-Mercaptophenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6OS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,7-8H |
| SMILES | Oc1ccc(S)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-sulfanylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.18 |
| Poids de la formule | 126.0139 |