Learn More
Acide 4-mercaptophénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11496630 5 g 5g
11486630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496630 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27658.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 39161-84-7 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
An useful synthetic intermediate for the preparation of novel anti inflammatory agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermédiaire synthétique utile dans la préparation de nouveaux agents anti-inflammatoires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le dichlorométhane, l’éthanol et le méthanol
Remarques
Sensible à l’air. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39161-84-7
Formule moléculaire C8H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
Numéro MDL MFCD00797617
Clé InChI ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-mercaptophenylacetic acid, 2-4-mercaptophenyl acetic acid, 2-4-sulfanylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-mercapto, 4-mercapto-phenyl-acetic acid, acmc-20amfq, 4-mercaptobenzeneacetate, 4-mercapto-phenylacetic acid, 4-mercaptophenyl acetic acid, 4-mercapto-phenyl acetic acid
CID PubChem 3390511
Nom IUPAC Acide 2-(4-sulfanylphényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=C(S)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Mercaptophenylacetic acid
Point de fusion 105°C to 110°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Methanol
Poids de la formule 168.21
Pourcentage de pureté 97%