Learn More
Acide 4-(méthanesulfonyl)phénylboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10522222 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522222 1 g Flacon en verre 1g
10063373 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10522222 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359510010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 149104-88-1 | C7H9BO4S | 200.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149104-88-1
Formule moléculaire C7H9BO4S
Poids moléculaire (g/mol) 200.02
Numéro MDL MFCD01630820
Clé InChI VDUKDQTYMWUSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsulfonyl phenylboronic acid, 4-methanesulfonyl phenylboronic acid, 4-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-methanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenylboronic acid, 4-methylsulfonylphenyl boronic acid, 4-boronophenyl methyl sulphone, 4-methylsulphonyl phenylboronic acid, 4-methylsulphonyl benzeneboronic acid, 4-methanesulfonylphenyl boranediol
CID PubChem 2734364
Nom IUPAC Acide (4-méthylsulfonylphényl)boronique
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methanesulfonyl)phenylboronic acid
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 275°C to 277°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.02
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-[(methylsulfonyl)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.