Learn More
4-méthoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10591122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10591122 1 g Flacon en verre ambré 1g
10487622 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10526124 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10591122 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00345DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 177995-40-3
Formule moléculaire C8H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.164
Numéro MDL MFCD03407354
Clé InChI YFNIGSJHKGKXEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-amine, 4-methoxy-benzo d isoxazol-3-ylamine, 3-amino-4-methoxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 4-methoxy, maybridge3_004235, 4-methoxybenzo d isoxazol-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoazole-3-amine, 4-methoxybenzo d isoxazole-3-ylamine, 4-methoxy-1,2-benzisoxazole-3-amine
CID PubChem 2779751
Nom IUPAC 4-méthoxy-1,2-benzoxazole-3-amine
SMILES COC1=CC=CC2=C1C(=NO2)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-1, 2-benzisoxazol-3-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%