Learn More
Acide 4-méthoxy-1-naphtoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxy-1-naphthoic Acid |
| CAS | 13041-62-8 |
| Formule moléculaire | C12H10O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-Methoxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Methoxy-1-naphthoic Acid, 4-Methoxy-alpha-naphthoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-7-6-10(12(13)14)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | COc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | Acide 4-méthoxynaphtalène-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.21 |
| Poids de la formule | 202.063 |