Learn More
Acide 4-méthoxy-1-naphtoïque, TRC
Code produit 30473161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473161 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473161 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26475025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-1-naphthoic Acid
CAS 13041-62-8
Formule moléculaire C12H10O3
Quantité 25 mg
Synonyme 4-Methoxy-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Methoxy-1-naphthoic Acid, 4-Methoxy-alpha-naphthoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-7-6-10(12(13)14)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES COc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12
Nom IUPAC Acide 4-méthoxynaphtalène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Poids de la formule 202.063