Learn More
4-Méthoxy-2,3,6-triméthylbenzaldéhyde, TRC
Code produit 30477401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477401 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477401 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM269700100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
CAS 54344-92-2
Formule moléculaire C11 H14 O2
Quantité 100 mg
Synonyme Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3
SMILES COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C
Nom IUPAC 4-méthoxy-2,3,6-triméthylbenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Poids de la formule 178.0994