Learn More
4-Méthoxy-2,3,6-triméthylbenzaldéhyde, TRC
Code produit 30473820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473820 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473820 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2697005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde
CAS 54344-92-2
Formule moléculaire C11 H14 O2
Quantité 5 g
Synonyme Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3
SMILES COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C
Nom IUPAC 4-méthoxy-2,3,6-triméthylbenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Poids de la formule 178.0994