Learn More
4-Méthoxy-2,3,6-triméthylbenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde |
| CAS | 54344-92-2 |
| Formule moléculaire | C11 H14 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Benzaldehyde','4-methoxy-2,3,6-trimethyl-, p-Anisaldehyde','2,3,6-trimethyl- (7CI), 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzaldehyde, 2,3,6-Trimethyl-p-anisaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-7-5-11(13-4)9(3)8(2)10(7)6-12/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COc1cc(C)c(C=O)c(C)c1C |
| Nom IUPAC | 4-méthoxy-2,3,6-triméthylbenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.23 |
| Poids de la formule | 178.0994 |