Learn More
4-méthoxy-2(5H)-furanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10016303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10016303 25 g Flacon en verre 25g
10349300 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10016303 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 276680250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 69556-70-3 | C5H6O3 | 114.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69556-70-3
Formule moléculaire C5H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Numéro MDL MFCD00071565
Clé InChI VOYDEHILKLSVNN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 643477
Nom IUPAC 3-méthoxy-2H-furan-5-un
SMILES COC1=CC(=O)OC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2(5H)-furanone
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60°C to 65°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 130°C to 131°C (18.0 mbar)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Synonyme 4-methoxy-2 5h-furanone, 4-methoxyfuran-2 5h-one, 4-methoxy-5h-furan-2-one, 2 5h-furanone,4-methoxy, 2 5h-furanone, 4-methoxy, 4-methoxy-5-hydrofuran-2-one
Informations sur la solubilité Solubility in water: 240g/L (20°C)
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methoxy-2(5H)-furanone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.