Learn More
4-Méthoxy-2-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11343726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343726 100 g 100g
11323726 5 g 5g
11333726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14910.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-50-1
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Numéro MDL MFCD00007735
Clé InChI CDGNLUSBENXDGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-cresidine, 2-methyl-4-methoxyaniline, 2-methyl-p-anisidine, 4-methoxy-o-toluidine, benzenamine, 4-methoxy-2-methyl, meta-cresidine, p-anisidine, 2-methyl, 6-amino-3-methoxytoluene, 2-methyl-4-methoxybenzenamine, 4-methoxy-2-methylbenzenamine
CID PubChem 7610
ChEBI CHEBI:82430
Nom IUPAC 4-méthoxy-2-méthylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-2-methylaniline
Point de fusion 13°C to 14°C
Densité 1.065
Point d’ébullition 248°C to 249°C
Point d’éclair 124°C (255°F)
Indice de réfraction 1.5685
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 774727
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%